Crotonsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: trans-Crotonsäure, 2-Butensäure, trans-β-Methylacrylsäure, trans-2-Butensäure, β-Methylacrylsäure
A15765.0E A15765.14 A15765.36
A15765.0EEA 263 EUR
A15765.0E A15765.14 A15765.36
Crotonsäure 98%
Crotonsäure
Purity: 98% CAS No.: 107-93-7 Molecular Formula: C4H6O2 Formula Weight: 86.09 Flash Point: 87°(188°F) Melting Point: 70-74° Boiling Point: 128°/100mm Beilstein Reference: 1719943 Merck Reference: 14,2597 UN No.: 2823 MDL No.: MFCD00002701
Formel: C₄H₆O₂
Molecular Weight: 86,09 g/mol
Siedepunkt: 128 °C (100 mmHg)
Schmelzpunkt: 70…74 °C
Dichte: 1,027
Flammpunkt: 87 °C (188 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002701
CAS-Nummer: 107-93-7
EINECS: 203-533-9
UN: 2823
ADR: 8,III
Merck Index: 14,2597