o-Tolylessigsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (2-Methylphenyl)essigsäure
A15783.06 A15783.14 A15783.22
A15783.06EA 26.5 EUR
A15783.06 A15783.14 A15783.22
o-Tolylessigsäure ≥99%
o-Tolylessigsäure
Purity: 99% CAS No.: 644-36-0 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Melting Point: 86-90° Beilstein Reference: 1936952
Formel: (C₆H₄CH₃)CH₂COOH
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 283 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 86…90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004328
CAS-Nummer: 644-36-0
EINECS: 211-416-9