2-Ethyl-4-methylimidazol 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Ethyl-4-methyl-1H-imidazol
A15798.14 A15798.22
A15798.14EA 41.7 EUR
A15798.14 A15798.22
2-Ethyl-4-methylimidazol 96%
2-Ethyl-4-methylimidazole
Purity: 96% CAS No.: 931-36-2 Molecular Formula: C6H10N2 Formula Weight: 110.16 Flash Point: 137°(278°F) Refractive Index: 1.5 00 Melting Point: 45-49° Boiling Point: 292-295° Beilstein Reference: 1711 MDL No.: MFCD00005193
Formel: C₆H₁₀N₂
Molecular Weight: 110,16 g/mol
Siedepunkt: 292…295 °C
Schmelzpunkt: 45…49 °C
Dichte: 0,973
Flammpunkt: 137 °C (278 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005193
CAS-Nummer: 931-36-2
EINECS: 213-234-5