2-Chlorbenzylmercaptan ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: o-Chlortoluol-α-thiol
A15826.06 A15826.14 A15826.22
A15826.06EA 25.6 EUR
A15826.06 A15826.14 A15826.22
2-Chlorbenzylmercaptan ≥97%
2-Chlorbenzylmercaptan
Purity: 97% CAS No.: 39718-00-8 Molecular Formula: C7H7ClS Formula Weight: 158.65 Flash Point: 69°(156°F) Refractive Index: 1.5910 Boiling Point: 120-122°/25mm Beilstein Reference: 2042183 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00004868
Formel: C₇H₇ClS
Molecular Weight: 158,65 g/mol
Siedepunkt: 120…122 °C (25 mmHg)
Dichte: 1,220
Flammpunkt: 69 °C (156 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004868
CAS-Nummer: 39718-00-8
EINECS: 254-602-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III