3-Nitrophthalsäureanhydrid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Nitro-1,2-benzoldicarbonsäureanhydrid
A15857.14
A15857.22
A15857.14EA
78.5
EUR
A15857.14
A15857.22
3-Nitrophthalsäureanhydrid ≥97%
3-Nitrophthalsäureanhydrid
Purity: 97%
CAS No.: 641-70-3
Molecular Formula: C8H3NO5
Formula Weight: 193.11
Melting Point: 161-166°
Beilstein Reference: 179963
Formel:
C₈H₃NO₅ Schmelzpunkt: 161…166 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005921 CAS-Nummer: 641-70-3 EINECS: 211-373-6 |