Thymin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 5-Methyluracil, 2,4-Dihydroxy-5-methylpyrimidin
A15879.14 A15879.22 A15879.36
A15879.14EA 56.6 EUR
A15879.14 A15879.22 A15879.36
Thymin 97%
Thymin
Purity: 97% CAS No.: 65-71-4 Molecular Formula: C5H6N2O2 Formula Weight: 126.12 Melting Point: 316-317° Beilstein Reference: 607626 Merck Reference: 14,9398 MDL No.: MFCD00006026
Formel: C₅H₆N₂O₂
Molecular Weight: 126.11 g/mol
Siedepunkt: 389
Schmelzpunkt: 316…317 °C
Dichte: 1.454 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006026
CAS-Nummer: 65-71-4
EINECS: 200-616-1
Merck Index: 12,09539