Octyl-4-hydroxybenzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Octylparaben, 4-Hydroxybenzoesäureoctylester
A15964.06
A15964.14
A15964.22
A15964.06EA
28.8
EUR
A15964.06
A15964.14
A15964.22
Octyl-4-hydroxybenzoat ≥98%
Octyl-4-hydroxybenzoat
Purity: 98%
CAS No.: 1219-38-1
Molecular Formula: C15H22O3
Formula Weight: 250.34
Melting Point: 50-53°
MDL No.: MFCD00016482
Formel:
C₁₅H₂₂O₃ Molecular Weight: 250.34 g/mol Schmelzpunkt: 50…53 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016482 CAS-Nummer: 1219-38-1 EINECS: 214-943-2 |