1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,3-Dimethylimidazolidin-2-on
A16001.36EA 199 EUR
A16001.36 A16001.14 A16001.22
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon ≥98%
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon
Formel: C₅H₁₀N₂O
Molecular Weight: 114,15 g/mol
Siedepunkt: 224…226 °C
Schmelzpunkt: 8 °C
Dichte: 1,058
Flammpunkt: 93 °C (199 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003188
CAS-Nummer: 80-73-9
EINECS: 201-304-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,3249