4-Phenoxyanilin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Amino-4-phenoxybenzol
A16048.22
A16048.14
A16048.36
A16048.22EA
70
EUR
A16048.22
A16048.14
A16048.36
4-Phenoxyanilin ≥97%
4-Phenoxyanilin
Purity: 97%
CAS No.: 139-59-3
Molecular Formula: C12H11NO
Formula Weight: 185.23
Melting Point: 82-86°
Boiling Point: 140°/2mm
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00007862
Formel:
C₁₂H₁₁NO Molecular Weight: 185,23 g/mol Siedepunkt: 140 °C (2 mmHg) Schmelzpunkt: 82…86 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007862 CAS-Nummer: 139-59-3 EINECS: 205-367-2 ADR: 9,III |