2-Amino-4-methylpyrimidin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Methylpyrimidin-2-ylamin
A16081.09 A16081.18
A16081.09EA 34.1 EUR
A16081.09 A16081.18
2-Amino-4-methylpyrimidin ≥98%
2-Amino-4-methylpyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 108-52-1 Molecular Formula: C5H7N3 Formula Weight: 109.13 Melting Point: 158-161° Beilstein Reference: 108506
Formel: C₅H₇N₃
Molecular Weight: 109.13 g/mol
Siedepunkt: 283
Schmelzpunkt: 158…161 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006101
CAS-Nummer: 108-52-1
EINECS: 203-591-5