1-Naphtholbenzein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(α-(4-Hydroxy-1-naphthyl)benzyliden)naphthalin-1(4H)-on, α,α-Bis(4´-hydroxy-1´-naphthyl)benzylalkohol, p-Naphtholbenzein, α-Naphtholbenzein, 4-Hydroxy-α-(4-hydroxynaphthyl)-α-phenylnaphthalin-1-methanol, Bis(4-hydroxy-1-naphthyl)phenylmethanol
A16125.06 A16125.14 A16125.22 A16125.PG
A16125.06EA 37 EUR
A16125.06 A16125.14 A16125.22 A16125.PG
1-Naphtholbenzein
1-Naphtholbenzein
CAS No.: 145-50-6 Molecular Formula: C27H18O2 Formula Weight: 374.44 Melting Point: ca. 225° dec. Beilstein Reference: 3471575 MDL No.: MFCD00078492
Formel: C₂₇H₁₈O₂
Molecular Weight: 374.44 g/mol
Schmelzpunkt: ∼. 225 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078492
CAS-Nummer: 145-50-6
EINECS: 205-656-3