Formaldehyd 37% w/w aqueous solution Stabilised
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methanal, Formalin, Formol, Methylaldehyd
Stabilisierung:
7-8% MeOH
A16163.0F
A16163.AP
A16163.0FEA
51.1
EUR
A16163.0F
A16163.AP
Formaldehyd 37% w/w aqueous solution Stabilised
Formaldehyd
CAS No.: 50-00-0
Molecular Formula: CH2O
Formula Weight: 30.03
Flash Point: 60°(140°F)
Refractive Index: 1.3765
Odour: Pungent
Boiling Point: 97°
Beilstein Reference: 1209228
Merck Reference: 14,4235
UN No.: 1198
MDL No.: MFCD00003274
Formel:
CH₂O Molecular Weight: 30.03 g/mol Siedepunkt: 97 °C Schmelzpunkt: –15 °C Dichte: 1.083 Flammpunkt: 66 °C (151 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003274 CAS-Nummer: 50-00-0 EINECS: 200-001-8 UN: 2209 ADR: 8 III Merck Index: 14,4235 |