3-Benzoylpropionsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Phenyl-4-oxobuttersäure, 4-Phenyl-4-ketobuttersäure
A16636.14
A16636.22
A16636.14EA
44.5
EUR
A16636.14
A16636.22
3-Benzoylpropionsäure ≥98%
3-Benzoylpropionsäure
Purity: 98+%
CAS No.: 2051-95-8
Molecular Formula: C6H5COCH2CH2CO2H
Formula Weight: 178.19
Melting Point: 114-120°
Beilstein Reference: 639757
Formel:
C₁₀H₁₀O₃ Molecular Weight: 178,19 g/mol Siedepunkt: 325 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 114…120 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002792 CAS-Nummer: 2051-95-8 EINECS: 218-135-0 |