4,4'-Diaminodiphenylether 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: p-Aminophenylether, 4,4'-Diaminodiphenylether, Bis(4-aminophenyl)ether
A16815.22 A16815.18 A16815.36
A16815.22EA 58.5 EUR
A16815.22 A16815.18 A16815.36
4,4'-Diaminodiphenylether 98%
4,4'-Diaminodiphenylether
Purity: 98% CAS No.: 101-80-4 Molecular Formula: C12H12N2O Formula Weight: 200.24 Flash Point: 218°(424°F) Melting Point: 189-192° Boiling Point: 190°/0.1mm Beilstein Reference: 475735 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00007863
Formel: C₁₂H₁₂N₂O
Molecular Weight: 200,24 g/mol
Siedepunkt: 190 °C (0,1 mmHg)
Schmelzpunkt: 189…192 °C
Flammpunkt: 218 °C (424 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007863
CAS-Nummer: 101-80-4
EINECS: 202-977-0
ADR: 9,III