2'-Fluor-4'-methoxyacetophenon ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A16891.06 A16891.14 A16891.22
A16891.06EA 12.3 EUR
A16891.06 A16891.14 A16891.22
2'-Fluor-4'-methoxyacetophenon ≥99%
2'-Fluor-4'-methoxyacetophenon
Purity: 99% CAS No.: 74457-86-6 Molecular Formula: C9H9FO2 Formula Weight: 168.17 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 50-53° Boiling Point: 80-85°/0.1mm Beilstein Reference: 3539992 MDL No.: MFCD00042290
Formel: C₉H₉FO₂
Molecular Weight: 168.17
Siedepunkt: 80…85 °C (0.1 mmHg)
Schmelzpunkt: 50…53 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042290
CAS-Nummer: 74457-86-6