Natriumtrichloracetat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: TCA-Na, Trichloressigsäure Natriumsalz
A17004.09 A17004.0B A17004.0I A17004.30
A17004.09EA 21.8 EUR
A17004.09 A17004.0B A17004.0I A17004.30
Natriumtrichloracetat ≥97%
Natriumtrichloracetat
Purity: 97% CAS No.: 650-51-1 Molecular Formula: CCl3CO2Na Formula Weight: 185.37 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3572664 Merck Reference: 14,9627 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00064198
Formel: C₂Cl₃NaO₂
Molecular Weight: 185.37 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064198
CAS-Nummer: 650-51-1
EINECS: 211-479-2
ADR: 9 III