Natriumcholat Hydrat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
|
Synonyme:
3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholan-24-säure Natriumsalz Hydrat, 3α,7α,12α-Trihydroxycholansäure Natriumsalz Hydrat, Natrium-3α,7α,12α-trihydroxy-5β-cholanoat Hydrat, 3α,7α,12α-Trihydroxycholan-24-säure Natriumsalz Hydrat, Natrium-3alpha,7alpha,12alpha-trihydroxy-5beta-cholanoat Hydrat, Cholsäure Natriumsalz Hydrat, 3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholansäure Natriumsalz Hydrat
A17074.09
A17074.18
A17074.A9
A17074.09EA
31.6
EUR
A17074.09
A17074.18
A17074.A9
Natriumcholat Hydrat ≥99%
Natriumcholat Hydrat
Purity: 99%
CAS No.: 206986-87-0
Molecular Formula: C24H39NaO5.xH2O
Formula Weight: 430.56(anhy)
Beilstein Reference: 3582354
Optical Rotation: +32° (c=0.5 in water)
Formel:
C₂₄H₃₉NaO₅·H₂O Molecular Weight: 448,58 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064138 CAS-Nummer: 206986-87-0 EINECS: 206-643-5 |