(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(±)-2-Hydroxymethyltetrahydrofuran, (±)-Tetrahydrofurylmethanol, (±)-THFA
A17078.0F
A17078.AE
A17078.AP
A17078.0FEA
78.6
EUR
A17078.0F
A17078.AE
A17078.AP
(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol 98%
(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol
Purity: 98%
CAS No.: 97-99-4
Molecular Formula: C5H10O2
Formula Weight: 102.13
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4520
Melting Point:
Formel:
C₅H₁₀O₂ Molecular Weight: 102,13 g/mol Siedepunkt: 178 °C Schmelzpunkt: < –80 °C Dichte: 1,053 Flammpunkt: 75 °C (167 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005372 CAS-Nummer: 97-99-4 EINECS: 202-625-6 Merck Index: 14,9213 |