1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadien ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A17225.06 A17225.03
A17225.06EA 132 EUR
A17225.06 A17225.03
1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadien ≥99%
1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadien
Purity: 99% CAS No.: 1450-63-1 Molecular Formula: C28H22 Formula Weight: 358.48 Melting Point: 197-202° MDL No.: MFCD00004766
Formel: (C₆H₅)₂CCHCHC(C₆H₅)₂
Molecular Weight: 358.48 g/mol
Siedepunkt: 556
Schmelzpunkt: 197…202 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004766
CAS-Nummer: 1450-63-1
EINECS: 215-914-7