2,4,5-Triphenylimidazol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 2,4,5-Triphenyl-1H-imidazol
A17291.09 A17291.18 A17291.30
A17291.09EA 38.7 EUR
A17291.09 A17291.18 A17291.30
2,4,5-Triphenylimidazol ≥97%
2,4,5-Triphenylimidazole
Purity: 97% CAS No.: 484-47-9 Molecular Formula: C21H16N2 Formula Weight: 296.38 Melting Point: 274-278° Beilstein Reference: 236652
Formel: C₂₁H₁₆N₂
Molecular Weight: 296.37 g/mol
Siedepunkt: 509
Schmelzpunkt: 274…278 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005187
CAS-Nummer: 484-47-9
EINECS: 207-606-6