Tetrachlorphthalsäureanhydrid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Tetrachlor-1,2-benzoldicarbonsäureanhydrid
A17404.0E A17404.0C A17404.36
A17404.0EEA 305 EUR
A17404.0E A17404.0C A17404.36
Tetrachlorphthalsäureanhydrid ≥98%
Tetrachlorphthalsäureanhydrid
Purity: 98% CAS No.: 117-08-8 Molecular Formula: C8Cl4O3 Formula Weight: 285.90 Flash Point: 362°(683°F) Odour: Weak Boiling Point: 349-354° Beilstein Reference: 211560 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00005920
Formel: C₈Cl₄O₃
Molecular Weight: 285,9 g/mol
Siedepunkt: 349…354 °C
Schmelzpunkt: 254…258 °C
Dichte: 1,52 g/cm³ (275 °C)
Flammpunkt: 362 °C (683 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005920
CAS-Nummer: 117-08-8
EINECS: 204-171-4
ADR: 9,III