(Ethyl)triphenylphosphoniumiodid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethyltriphenylphosphonium iodide
A17533.14
A17533.22
A17533.36
A17533.14EA
32.3
EUR
A17533.14
A17533.22
A17533.36
(Ethyl)triphenylphosphoniumiodid ≥98%
(Ethyl)triphenylphosphoniumiodid
Purity: 98+%
CAS No.: 4736-60-1
Molecular Formula: CH3CH2P(C6H5)3I
Formula Weight: 418.26
Melting Point: 164-169°
Beilstein Reference: 3659323
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00040352
Formel:
C₂₀H₂₀IP Molecular Weight: 418.26 g/mol Schmelzpunkt: 164…169 °C Dichte: 1 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040352 CAS-Nummer: 4736-60-1 EINECS: 225-245-2 UN: 2811 ADR: 6.1 III |