(2-Bromethyl)ammoniumbromid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromethylamin Hydrobromid, 1-Amino-2-bromethan Hydrobromid
A17625.18
A17625.0B
A17625.30
A17625.18EA
26.5
EUR
A17625.18
A17625.0B
A17625.30
(2-Bromethyl)ammoniumbromid ≥98%
2-Bromethylamine hydrobromide
Purity: 98+%
CAS No.: 2576-47-8
Molecular Formula: BrCH2CH2NH2.HBr
Formula Weight: 204.90
Melting Point: 172-176°
Beilstein Reference: 3607605
Formel:
BrCH₂CH₂NH₃Br Schmelzpunkt: 172…176 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012886 CAS-Nummer: 2576-47-8 EINECS: 219-924-2 |