4,5-Dichlor-o-phenylendiamin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,2-Diamino-4,5-dichlorbenzol, 4,5-Dichlor-1,2-phenylendiamin, 4,5-Dichlorbenzol-1,2-diamin
A17738.06 A17738.14 A17738.22
A17738.06EA 73.5 EUR
A17738.06 A17738.14 A17738.22
4,5-Dichlor-o-phenylendiamin 98%
4,5-Dichlor-o-phenylendiamin
Purity: 98% CAS No.: 5348-42-5 Molecular Formula: C6H6Cl2N2 Formula Weight: 177.03 Melting Point: ca 162° dec. Beilstein Reference: 1072811 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007723
Formel: C₆H₆Cl₂N₂
Siedepunkt: 305 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼ 162 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007723
CAS-Nummer: 5348-42-5
EINECS: 226-305-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III