m-Tolylessigsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (3-Methylphenyl)essigsäure
A17743.09 A17743.18 A17743.30
A17743.09EA 33.8 EUR
A17743.09 A17743.18 A17743.30
m-Tolylessigsäure ≥99%
m-Tolylessigsäure
Purity: 99% CAS No.: 621-36-3 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Melting Point: 62-66° Beilstein Reference: 2043549
Formel: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOH
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 120…123 °C (26 mmHg)
Schmelzpunkt: 62…66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004340
CAS-Nummer: 621-36-3
EINECS: 210-683-9