2-Chlorbenzothiazol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A17762.06 A17762.14 A17762.22
A17762.06EA 34.2 EUR
A17762.06 A17762.14 A17762.22
2-Chlorbenzothiazol ≥98%
2-Chlorbenzothiazol
Purity: 98+% CAS No.: 615-20-3 Molecular Formula: C7H4ClNS Formula Weight: 169.63 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6370 Melting Point: 30-33° Boiling Point: 141°/30mm Beilstein Reference: 116316 MDL No.: MFCD00005776
Formel: C₇H₄ClNS
Molecular Weight: 169,63 g/mol
Siedepunkt: 141 °C (30 mmHg)
Schmelzpunkt: 30…33 °C
Dichte: 1,370
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005776
CAS-Nummer: 615-20-3
EINECS: 210-415-0