Tetramethylammoniumfluorid Tetrahydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A17864.06 A17864.14 A17864.22
A17864.06EA 32.9 EUR
A17864.06 A17864.14 A17864.22
Tetramethylammoniumfluorid Tetrahydrat ≥98%
Tetramethylammoniumfluorid Tetrahydrat
Purity: 98% CAS No.: 17787-40-5 Molecular Formula: (CH3)4NF.4H2O Formula Weight: 165.21 (93.14anhy) Flash Point: 110°(230°F) Odour: Odourless Beilstein Reference: 3916184 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00149968
Formel: C₄H₁₂FN·4H₂O
Molecular Weight: 165,21 g/mol
Schmelzpunkt: 42…46 °C
Dichte: 1,115 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149968
CAS-Nummer: 17787-40-5
EINECS: 206-769-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III