Tris(3-methoxyphenyl)phosphin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A17949.03 A17949.06
A17949.03EA 58.7 EUR
A17949.03 A17949.06
Tris(3-methoxyphenyl)phosphin ≥98%
Tris(3-methoxyphenyl)phosphin
Purity: 98% CAS No.: 29949-84-6 Molecular Formula: C21H21O3P Formula Weight: 352.37 Melting Point: 113-115° MDL No.: MFCD00008386
Formel: C₂₁H₂₁O₃P
Molecular Weight: 352,37 g/mol
Schmelzpunkt: 113…115 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008386
CAS-Nummer: 29949-84-6