6-Methyl-2-thiouracil ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Hydroxy-2-mercapto-6-methylpyrimidin, Methylthiouracil
A17982.18 A17982.30 A17982.A1
A17982.18EA 20.4 EUR
A17982.18 A17982.30 A17982.A1
6-Methyl-2-thiouracil ≥98%
6-Methyl-2-thiouracil
Purity: 98% CAS No.: 56-04-2 Molecular Formula: C5H6N2OS Formula Weight: 142.18 Melting Point: ca 329° dec. Beilstein Reference: 115648 Merck Reference: 14,6128 MDL No.: MFCD00006040
Formel: C₅H₆N₂OS
Molecular Weight: 142.18 g/mol
Siedepunkt: 351
Schmelzpunkt: ∼ 329 °C (Zers.)
Dichte: 1.519 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006040
CAS-Nummer: 56-04-2
EINECS: 200-252-3
Merck Index: 14,6128