meso-Tetraphenylporphin chlorarm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphin
A18261.06
A18261.03
A18261.14
A18261.06EA
232
EUR
A18261.06
A18261.03
A18261.14
meso-Tetraphenylporphin chlorarm
meso-Tetraphenylporphin
CAS No.: 917-23-7
Molecular Formula: C44H30N4
Formula Weight: 614.71
Melting Point: 449-451°
Beilstein Reference: 379542
MDL No.: MFCD00011680
Formel:
C₄₄H₃₀N₄ Molecular Weight: 614,75 g/mol Schmelzpunkt: 449…451 °C Dichte: 1,276 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011680 CAS-Nummer: 917-23-7 EINECS: 213-025-9 |