2-Amino-6-fluorbenzothiazol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Fluorbenzothiazol-2-ylamin, 6-Fluor-1,3-benzothiazol-2-amin
A18383.03 A18383.06 A18383.14
A18383.03EA 21.9 EUR
A18383.03 A18383.06 A18383.14
2-Amino-6-fluorbenzothiazol 99%
2-Amino-6-fluorobenzothiazole
Purity: 99% CAS No.: 348-40-3 Molecular Formula: C7H5FN2S Formula Weight: 168.19 Melting Point: 183-185° MDL No.: MFCD00013336
Formel: C₇H₅FN₂S
Molecular Weight: 168.19 g/mol
Siedepunkt: 304
Schmelzpunkt: 183…185 °C
Dichte: 1.59
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013336
CAS-Nummer: 348-40-3