α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-p-xylol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A18411.06 A18411.14 A18411.22
A18411.06EA 26.5 EUR
A18411.06 A18411.14 A18411.22
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-p-xylol ≥99%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-p-xylol
Purity: 99% CAS No.: 433-19-2 Molecular Formula: C8H4F6 Formula Weight: 214.11 Flash Point: 21°(69°F) Refractive Index: 1.3790 Odour: Aromatic Melting Point: -1° Boiling Point: 116-117° Beilstein Reference: 1912445 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000402
Formel: C₈H₄F₆
Siedepunkt: 116…117 °C
Schmelzpunkt: –1 °C
Dichte: 1,381
Flammpunkt: 21 °C (69 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000402
CAS-Nummer: 433-19-2
EINECS: 207-086-0
ADR: 3,II