(Iodmethyl)trimethylammoniumiodid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Iodomethylenetrimethylammonium iodide
A18424.06 A18424.14
A18424.06EA 34.1 EUR
A18424.06 A18424.14
(Iodmethyl)trimethylammoniumiodid ≥98%
(Iodomethyl)trimethylammonium iodide
Purity: 98+% CAS No.: 39741-91-8 Molecular Formula: (CH3)3N(CH2I)I Formula Weight: 326.94 Melting Point: ca 190° dec. Beilstein Reference: 3912137
Formel: C₄H₁₁I₂N
Molecular Weight: 326,95 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 190 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00031647
CAS-Nummer: 39741-91-8
EINECS: 254-611-4