2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A18500.03
A18500.06
A18500.14
A18500.03EA
34.6
EUR
A18500.03
A18500.06
A18500.14
2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzaldehyd ≥97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 89763-93-9
Molecular Formula: C8H4F4O
Formula Weight: 192.11
Flash Point: 110° (230°F)
Refractive Index: 1.4500
Boiling Point: 118-119°
Beilstein Reference: 7703632
MDL No.: MFCD00061310
Formel:
C₈H₄F₄O Molecular Weight: 192,11 g/mol Siedepunkt: 118…119 °C Dichte: 1,410 Flammpunkt: 110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00061310 CAS-Nummer: 89763-93-9 UN: 1987 ADR: 3,III |