Isophytol 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A18583.09 A18583.18
A18583.09EA 30.7 EUR
A18583.09 A18583.18
Isophytol 95%
Isophytol
Purity: 95% CAS No.: 505-32-8 Molecular Formula: C20H40O Formula Weight: 296.54 Refractive Index: 1.4571 Boiling Point: 125-128°/0.06mm Merck Reference: 14,5198 MDL No.: MFCD00048380
Formel: C₂₀H₄₀O
Siedepunkt: 125…128 °C (0,06 mmHg)
Dichte: 0,8519
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00048380
CAS-Nummer: 505-32-8
EINECS: 208-008-8
Merck Index: 14,5198