1,8-Naphthalimid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A18856.09 A18856.18 A18856.30
A18856.09EA 53.6 EUR
A18856.09 A18856.18 A18856.30
1,8-Naphthalimid ≥98%
1,8-Naphthalimid
Purity: 98% CAS No.: 81-83-4 Molecular Formula: C12H7NO2 Formula Weight: 197.20 Melting Point: 299-303° Beilstein Reference: 153150
Formel: C₁₂H₇NO₂
Siedepunkt: 475 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 299…303 °C
Dichte: 1,482 g/cm³ (19.85 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006920
CAS-Nummer: 81-83-4
EINECS: 201-379-7