(±)-γ-Valerolacton ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
|
Synonyme:
(±)-4-Hydroxyvaleriansäurelacton, (±)-Pentansäure-γ-lacton, (±)-Pentan-4-olid
A18872.14
A18872.22
A18872.36
A18872.14EA
27
EUR
A18872.14
A18872.22
A18872.36
(±)-γ-Valerolacton ≥98%
(±)-γ-Valerolacton
Purity: 98+%
CAS No.: 108-29-2
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Flash Point: 81°(178°F)
Refractive Index: 1.4330
Odour: Pleasant
Melting Point: -31°
Boiling Point: 207-208°
Beilstein Reference: 80420
MDL No.: MFCD00005400
Formel:
C₅H₈O₂ Molecular Weight: 100,12 g/mol Siedepunkt: 207…208 °C Schmelzpunkt: –31 °C Dichte: 1,052 Flammpunkt: 81 °C (178 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005400 CAS-Nummer: 108-29-2 EINECS: 203-569-5 |