6-Fluor-m-anisaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Fluor-5-methoxybenzaldehyd, 6-Fluor-3-anisaldehyd
A18904.06 A18904.14
A18904.06EA 72.2 EUR
A18904.06 A18904.14
6-Fluor-m-anisaldehyd ≥97%
6-Fluor-m-anisaldehyd
Purity: 97% CAS No.: 105728-90-3 Molecular Formula: C8H7FO2 Formula Weight: 154.14 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.5330 Boiling Point: 80°/0.9mm Beilstein Reference: 4379088 MDL No.: MFCD00070795
Formel: C₈H₇FO₂
Molecular Weight: 154.14 g/mol
Siedepunkt: 80 °C (0.9 mmHg)
Dichte: 1.237
Flammpunkt: 107 °C (224 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070795
CAS-Nummer: 105728-90-3