Calciumformiat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ameisensäure Calciumsalz
A18916.22
A18916.36
A18916.22EA
37.6
EUR
A18916.22
A18916.36
Calciumformiat ≥98%
Calciumformiat
Purity: 98%
CAS No.: 544-17-2
Molecular Formula: Ca(O2CH)2
Formula Weight: 130.12
Melting Point:
Formel:
C₂H₂CaO₄ Molecular Weight: 130,11 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Dichte: 2,02 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036108 CAS-Nummer: 544-17-2 EINECS: 208-863-7 Merck Index: 12,01711 |