2-(Benzyloxy)phenol ≥98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Hydroxyphenylbenzylether

A19020.06 A19020.14
A19020.06EA 50.9 EUR
A19020.06 A19020.14
2-(Benzyloxy)phenol ≥98%
2-Benzyloxyphenol

Purity: 98% CAS No.: 6272-38-4 Molecular Formula: C13H12O2 Formula Weight: 200.24 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5910 MDL No.: MFCD00002186

Formel: C₁₃H₁₂O₂
Molecular Weight: 200,24 g/mol
Siedepunkt: 336 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 38 °C
Dichte: 1,143
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002186
CAS-Nummer: 6272-38-4
EINECS: 228-461-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR