Isopropylchloracetat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A19070.AC A19070.AP
A19070.ACEA 32.8 EUR
A19070.AC A19070.AP
Isopropylchloracetat ≥99%
Isopropylchloracetat
Purity: 99% CAS No.: 105-48-6 Molecular Formula: C5H9ClO2 Formula Weight: 136.58 Refractive Index: 1.4205 Boiling Point: 149-150° UN No.: 2947 MDL No.: MFCD00040410
Formel: C₅H₉ClO₂
Molecular Weight: 136,58 g/mol
Siedepunkt: 149…150 °C
Schmelzpunkt: –112 °C
Dichte: 1,08
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040410
CAS-Nummer: 105-48-6
EINECS: 203-301-7
UN: 2947
ADR: 3,III