10-Undecensäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Undecylensäure, Undec-10-ensäure
A19122.0B
A19122.30
AB125429.0250
A19122.0BEA
91.9
EUR
A19122.0B
A19122.30
ABCRAB125429.0250
10-Undecensäure ≥99%
Undec-10-enoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 112-38-9
Molecular Formula: C11H20O2
Formula Weight: 184.28
Flash Point: 160°(320°F)
Refractive Index: 1.4493
Melting Point: 22-25°
Boiling Point: 126-128°/1mm
Beilstein Reference: 1762631
Merck Reference: 14,9848
MDL No.: MFCD00004442
Formel:
C₁₁H₂₀O₂ Molecular Weight: 184,28 g/mol Siedepunkt: 126…128 °C (1 mmHg) Schmelzpunkt: 22…25 °C Dichte: 0,910 Flammpunkt: 160 °C (320 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004442 CAS-Nummer: 112-38-9 EINECS: 203-965-8 Merck Index: 14,9848 |