1,3-Bis(dimethylamino)propan ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
TMPDA, N,N,N',N'-Tetramethyltrimethylendiamin, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-propandiamin, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-diaminopropan
A19500.09
A19500.18
A19500.30
A19500.09EA
30.1
EUR
A19500.09
A19500.18
A19500.30
1,3-Bis(dimethylamino)propan ≥98%
1,3-Bis(dimethylamino)propan
Purity: 99%
CAS No.: 110-95-2
Molecular Formula: (CH3)2N(CH2)3N(CH3)2
Formula Weight: 130.24
Flash Point: 31°(87°F)
Refractive Index: 1.4234
Boiling Point: 145-146°
Beilstein Reference: 1734176
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00008337
Formel:
C₇H₁₈N₂ Molecular Weight: 130,23 g/mol Siedepunkt: 145…146 °C Dichte: 0,820 Flammpunkt: 31 °C (87 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008337 CAS-Nummer: 110-95-2 EINECS: 203-818-8 UN: 2734 ADR: 8,II |