1,3-Diphenyl-2-thioharnstoff ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: N,N'-Diphenylthioharnstoff, Thiocarbanilid
A19644.0E A19644.22 A19644.36
A19644.0EEA 140 EUR
A19644.0E A19644.22 A19644.36
1,3-Diphenyl-2-thioharnstoff ≥98%
1,3-Diphenyl-2-thioharnstoff
Purity: 98% CAS No.: 102-08-9 Molecular Formula: C13H12N2S Formula Weight: 228.32 Melting Point: 150-154° Beilstein Reference: 644277 Merck Reference: 14,3333 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00004921
Formel: C₁₃H₁₂N₂S
Molecular Weight: 228,32 g/mol
Siedepunkt: 365 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 150…154 °C
Dichte: 1,320
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004921
CAS-Nummer: 102-08-9
EINECS: 203-004-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,3333