2-Fluor-p-anisaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Fluor-4-anisaldehyd, 2-Fluor-4-methoxybenzaldehyd
A19726.14 A19726.06
A19726.14EA 225 EUR
A19726.14 A19726.06
2-Fluor-p-anisaldehyd ≥97%
2-Fluor-p-anisaldehyd
Purity: 97% CAS No.: 331-64-6 Molecular Formula: C8H7FO2 Formula Weight: 154.14 Melting Point: 42-47° Beilstein Reference: 3237954
Formel: C₈H₇FO₂
Molecular Weight: 154.14 g/mol
Schmelzpunkt: 42…47 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236679
CAS-Nummer: 331-64-6