N-Aminophthalimid 94%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: N-Aminophthalsäureimid, N-Amino-1,2-benzoldicarbonsäureimid
A19914.06 A19914.09 A19914.18
A19914.06EA 46.7 EUR
A19914.06 A19914.09 A19914.18
N-Aminophthalimid 94%
N-Aminophthalimid
Purity: 94% CAS No.: 1875-48-5 Molecular Formula: C8H6N2O2 Formula Weight: 162.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 195° dec. Beilstein Reference: 383756 MDL No.: MFCD00005895
Formel: C₈H₆N₂O₂
Molecular Weight: 162.15 g/mol
Siedepunkt: 391
Schmelzpunkt: ∼ 195 °C (Zers.)
MDL: MFCD00005895
CAS-Nummer: 1875-48-5
EINECS: 217-505-9