Desoxycholsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3α,12α-Dihydroxycholansäure, 12α-Hydroxylithocholsäure, DCA, Deoxycholsäure, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-säure, 3α12α-Dihydroxycholan-24-säure, 12alpha-Hydroxylithocholsäure, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholansäure
B20061.14
B20061.22
B20061.14EA
37.7
EUR
B20061.14
B20061.22
Desoxycholsäure ≥99%
Desoxycholsäure
Purity: 99%
CAS No.: 83-44-3
Molecular Formula: C24H40O4
Formula Weight: 392.58
Melting Point: 172-176°
Beilstein Reference: 3219882
Merck Reference: 14,2899
Optical Rotation: +54° (c=2 in ethanol)
MDL No.: MFCD00003673
Formel:
C₂₄H₄₀O₄ Molecular Weight: 392.58 g/mol Siedepunkt: 504 Schmelzpunkt: 172…176 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003673 CAS-Nummer: 83-44-3 EINECS: 201-478-5 Merck Index: 13,02916 |