2',4'-Dihydroxy-3'-methylacetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(2,4-Dihydroxy-3-methylphenyl)ethan-1-on
B20272.06 B20272.14
B20272.06EA 56.5 EUR
B20272.06 B20272.14
2',4'-Dihydroxy-3'-methylacetophenon ≥98%
2',4'-Dihydroxy-3'-methylacetophenon
Purity: 98% CAS No.: 10139-84-1 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 152-156° MDL No.: MFCD00010817
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166.18 g/mol
Schmelzpunkt: 152…156 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010817
CAS-Nummer: 10139-84-1