2-Fluor-3-methylbenzylbromid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-(Bromomethyl)-2-fluoro-3-methylbenzene
B20538.03
B20538.06
B20538.03EA
41.6
EUR
B20538.03
B20538.06
2-Fluor-3-methylbenzylbromid ≥97%
2-Fluor-3-methylbenzylbromid
Purity: 97%
CAS No.: 151412-12-3
Molecular Formula: C8H8BrF
Formula Weight: 203.06
Refractive Index: 1.5480
Boiling Point: 105-106°/10mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00042470
Formel:
C₈H₈BrF Molecular Weight: 203.05 g/mol Siedepunkt: 105…106 °C (10 mmHg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042470 CAS-Nummer: 151412-12-3 UN: 3265 ADR: 8 II |