Natriumdesoxycholat Monohydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3α,12α-Dihydroxycholansäure Natriumsalz Monohydrat, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-säure Natriumsalz Monohydrat, Natrium-3alpha,12alpha-dihydroxy-5beta-cholanoat Monohydrat, Desoxycholsäure Natriumsalz Monohydrat, Natrium-3α,12α-dihydroxy-5β-cholanoat Monohydrat, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholansäure Natriumsalz Monohydrat, 3α,12α-Dihydroxycholan-24-säure Natriumsalz Monohydrat
B20759.14 B20759.22 B20759.36
B20759.14EA 58.7 EUR
B20759.14 B20759.22 B20759.36
Natriumdesoxycholat Monohydrat ≥98%
Natriumdesoxycholat Monohydrat
Purity: 98% CAS No.: 145224-92-6 Molecular Formula: C24H39NaO4.H2O Formula Weight: 432.58 (414.58anhy) Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3643164 Merck Reference: 14,2899 Optical Rotation: +44° (c=2 in water) MDL No.: MFCD00150750
Formel: C₂₄H₃₉NaO₄·1H₂O
Molecular Weight: 432,58 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150750
CAS-Nummer: 145224-92-6
EINECS: 206-132-7
Merck Index: 14,2899